Print…
DL-Valina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-DL-Val-OH, (±)-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W344400-10KG W344400-1KG W344400-SAMPLE
SIALW344400-10KGEA 1340 EUR
SIALW344400-10KG SIALW344400-1KG SIALW344400-SAMPLE
DL-Valina, Sigma-Aldrich®
DL-Valina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.352 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004267
Número CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046