Print…
DL-Valina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-DL-Val-OH, (±)-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic acid
94640-100G 94640-25G 94640-500G
SIAL94640-100GEA 91.8 EUR
SIAL94640-100G SIAL94640-25G SIAL94640-500G
DL-Valina, Sigma-Aldrich®
DL-Valina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.352 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004267
Número CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046