Print…
DL-Valina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-DL-Val-OH, (±)-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic acid
A16756.0E A16756.22 A16756.36
A16756.0EEA 696 EUR
A16756.0E A16756.22 A16756.36
DL-Valina ≥99%
DL-Valina
Purity: 99% CAS No.: 516-06-3 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: ca 296° subl. Beilstein Reference: 506689 Merck Reference: 14,9909 MDL No.: MFCD00004267
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: ∼ 296 °C (sublimação)
Densidade: 1.352 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004267
Número CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046