Print…
DL-Valina 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-DL-Val-OH, (±)-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic acid
172100500 172102500 172100010
ACRO172100500EA 32.7 EUR
ACRO172100500 ACRO172102500 ACRO172100010
DL-Valina 99+% para bioquímica
DL-Valina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 283.5…285 °C (decomposição)
Densidade: 1.31 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004267
Número CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm