Print…
(±)-3-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W343706-100G-K W343706-1KG-K W343706-25G-K
SIALW343706-100G-KEA 241 EUR
SIALW343706-100G-K SIALW343706-1KG-K SIALW343706-25G-K
(±)-3-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methylvaleric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 196 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002729
Número CAS: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8,III