(±)-3-Methylvaleric acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
A18886.06
A18886.14
A18886.22
A18886.06EA
39
EUR
A18886.06
A18886.14
A18886.22
(±)-3-Methylvaleric acid ≥99%
(±)-3-Methylvaleric acid
Purity: 99%
CAS No.: 105-43-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 1720696
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002729
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 196…198 °C Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 0,930 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002729 Número CAS: 105-43-1 EINECS: 203-297-7 UN: 3265 ADR: 8,II |