Print…
(±)-2-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W275409-100G-K W275409-1KG-K W275409-5KG-K
SIALW275409-100G-KEA 78.1 EUR
SIALW275409-100G-K SIALW275409-1KG-K SIALW275409-5KG-K
(±)-2-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylvaleric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Número MDL : MFCD00002671
Número CAS: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III