Print…
Acido (±)-2-Metilbutírico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
193070-100G 193070-25G
SIAL193070-100GEA 46.9 EUR
SIAL193070-100G SIAL193070-25G
Acido (±)-2-Metilbutírico, Sigma-Aldrich®
Acido (±)-2-Metilbutírico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 177 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002669
Número CAS: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III