Acido (±)-2-Metilbutírico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 116-53-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.937
Refractive Index: 1.4055
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1720486
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002669
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 175…176 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 0,937 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002669 Número CAS: 116-53-0 EINECS: 204-145-2 UN: 3265 ADR: 8,III |