Print…
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M1753-100ML M1753-500ML
SIALM1753-100MLEA 293 EUR
SIALM1753-100ML SIALM1753-500ML
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₈O₂S
Ponto de ebulição: 118 °C/5 mmHg (literatura)
Densidade: 1,25 g/mL (25 °C) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004879
Número CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471