Print…
3-Mercapto-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
88640-100ML 88640-500ML
SIAL88640-100MLEA 359 EUR
SIAL88640-100ML SIAL88640-500ML
3-Mercapto-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₈O₂S
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004879
Número CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471