Print…
3-Mercapto-1,2-propanediol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
8.41705.0050EA 72.9 EUR
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propanediol para síntese, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₈O₂S
Peso Molecular: 108.16 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Densidade: 1.247 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004879
Número CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09471
Encomendar
Molar Mass 108.15 g/mol
Boiling Point 118 °C (6.7 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.247 g/cm3 (20 °C)