Print…
(±)-1,2-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
213721-250G 213721-50G
SIAL213721-250GEA 526 EUR
SIAL213721-250G SIAL213721-50G
(±)-1,2-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Dodecanediol
Fórmula: C₁₂H₂₆O₂
Número MDL : MFCD00004726
Número CAS: 1119-87-5
EINECS: 214-289-8