Print…
(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
218405-250G 218405-50G
SIAL218405-250GEA 201 EUR
SIAL218405-250G SIAL218405-50G
(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 174 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004590
Número CAS: 589-98-0
EINECS: 209-667-4