Print…
(±)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W331600-1KG-K W331600-4KG-K
SIALW331600-1KG-KEA 140 EUR
SIALW331600-1KG-K SIALW331600-4KG-K
(±)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pentanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 41
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004579
Número CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM