Print…
(±)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W280100-1KG-K W280100-8KG-K
SIALW280100-1KG-KEA 87.2 EUR
SIALW280100-1KG-K SIALW280100-8KG-K
(±)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Peso Molecular: 130.23 g/mol
Ponto de ebulição: 180
Ponto de Fusão: –39 °C
Densidade: 0.818 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 55
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004591
Número CAS: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3 III
Merck Index: 13,06785