Print…
(±)-2-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W331503-100G W331503-1KG W331503-SAMPLE
SIALW331503-100GEA 206 EUR
SIALW331503-100G SIALW331503-1KG SIALW331503-SAMPLE
(±)-2-Nonanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Nonanol
Fórmula: C₉H₂₀O
Ponto de ebulição: 193 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004593
Número CAS: 628-99-9
EINECS: 211-065-1