Print…
(±)-2-Heptanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H3003-100G-A H3003-25G-A
SIALH3003-100G-AEA 112 EUR
SIALH3003-100G-A SIALH3003-25G-A
(±)-2-Heptanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Heptanol
Fórmula: C₇H₁₆O
Peso Molecular: 116.2 g/mol
Ponto de ebulição: 160
Densidade: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004587
Número CAS: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
UN: 1987
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04682