Print…
1,4-Dioxano, extra seco sobre peneira molecular 99,5% estabilizado, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
364341000 364340010 364340025 364345000
364341000.EA 38 EUR
364341000. 364340010. 364340025. 364345000.
1,4-Dioxano, extra seco sobre peneira molecular 99,5% estabilizado, AcroSeal®
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 101 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,034 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colourless liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0,005 %
GC ≥99,5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Acidity (CH3COOH) ≤0,002 %
Peroxides ≤0,005 % (as H₂O₂)