Print…
1,4-Dioxano 99.5% estabilizado para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
270490010 270490025
ACRO270490010EA 139 EUR
ACRO270490010 ACRO270490025
1,4-Dioxano 99.5% estabilizado para análise
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 101 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,034 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.001 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)