Print…
1,4-Dioxano 99+% Stabilised, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
117110010 117110025 117110250
ACRO117110010EA 100 EUR
ACRO117110010 ACRO117110025 ACRO117110250
1,4-Dioxano 99+% Stabilised, extra_pure
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1.034 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)