Print…
Cicloexeno estabilizado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
29240-2.5L 29240-1L 29240-500ML
SIAL29240-2.5LEA 171 EUR
SIAL29240-2.5L SIAL29240-1L SIAL29240-500ML
Cicloexeno estabilizado, Sigma-Aldrich®
Cicloexeno
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 83 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –104 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001539
Número CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756