Print…
1,3,5,7-Cyclooctatetraene 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
160570025 160570100 160572500
ACRO160570025EA 88.7 EUR
ACRO160570025 ACRO160570100 ACRO160572500
1,3,5,7-Cyclooctatetraene 98% estabilizado
1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Fórmula: C₈H₈
Ponto de ebulição: 142…143 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –27 °C
Densidade: 0,92 g/cm³
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004161
Número CAS: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
UN: 2358
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Turbid yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone