Print…
γ-Terpinene 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
207501000 207505000
ACRO207501000EA 48.4 EUR
ACRO207501000 ACRO207505000
γ-Terpinene 97% estabilizada
γ-Terpinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 182 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,847 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001537
Número CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.852 g/ml
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 to 0.1 % dl-alpha tocopherol
Peroxide value ≤30.0 meq/kg