Print…
(±)-2-Butanol, extra seco 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
610261000 610260010
610261000.EA 40.7 EUR
610261000. 610260010.
(±)-2-Butanol, extra seco 99+%, AcroSeal®
(±)-2-Butanol
Fórmula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 99 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004569
Número CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %