Print…
1,3-Cyclohexadiene 96% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclohexa-1,3-diene
111100050 111100250 111101000
ACRO111100050EA 69.1 EUR
ACRO111100050 ACRO111100250 ACRO111101000
1,3-Cyclohexadiene 96% estabilizada
1,3-Cyclohexadiene
Fórmula: C₆H₈
Peso Molecular: 80.13 g/mol
Ponto de ebulição: 80
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.86 g/cm³
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001532
Número CAS: 592-57-4
EINECS: 209-764-1
UN: 3295
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4765 (20°C, nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT