Print…
4-Methoxybenzyl chloride 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
294170050 294170250 294171000
ACRO294170050EA 62.5 EUR
ACRO294170050 ACRO294170250 ACRO294171000
4-Methoxybenzyl chloride 98% estabilizada
4-Methoxybenzyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de ebulição: 117…118 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1.15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000915
Número CAS: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 1 to 5 % K2CO3