Cloreto de benzilo ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α-Clorotolueno
A12481.0E
A12481.36
A12481.0EEA
90.3
EUR
A12481.0E
A12481.36
Cloreto de benzilo ≥99% estabilizada
Cloreto de benzilo
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 100-44-7
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.099
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -43°
Boiling Point: 178-180°
Solubility: Miscible with alcohol, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 471308
Merck Reference: 14,1129
UN No.: 1738
MDL No.: MFCD00000889
Fórmula:
(C₆H₅)CH₂Cl Peso Molecular: 126.59 g/mol Ponto de ebulição: 178…180 °C Ponto de Fusão: –43 °C Densidade: 1.099 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000889 Número CAS: 100-44-7 EINECS: 202-853-6 UN: 1738 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01131 |