Print…
Cloreto de benzilo 99.5+% estabilizada, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Clorotolueno
180850010 180850025 180850100
ACRO180850010EA 43.6 EUR
ACRO180850010 ACRO180850025 ACRO180850100
Cloreto de benzilo 99.5+% estabilizada, extra puro
Cloreto de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂Cl
Peso Molecular: 126.59 g/mol
Ponto de ebulição: 179.3
Ponto de Fusão: –39 °C
Densidade: 1.1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000889
Número CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01131
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide