Print…
(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L12694.AK L12694.AU
L12694.AKEA 27.5 EUR
L12694.AK L12694.AU
(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥99%
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Fórmula: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Ponto de ebulição: 119,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004537
Número CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM