Estireno ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
Estabilização:
Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC) 10-15 ppm
A18481.0F
A18481.AE
A18481.AP
A18481.0FEA
73.5
EUR
A18481.0F
A18481.AE
A18481.AP
Estireno ≥99% estabilizada
Estireno
Stabilized with 10-15 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 100-42-5
Molecular Formula: C8H8
Formula Weight: 104.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Pungent
pH: neutral
Melting Point: -31°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1071236
Merck Reference: 14,8860
UN No.: 2055
MDL No.: MFCD00008612
Fórmula:
C₈H₈ Ponto de ebulição: 145…146 °C Ponto de Fusão: –31 °C Densidade: 0,906 Ponto de Inflamação: 31 °C (88 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008612 Número CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 UN: 2055 ADR: 3,III Merck Index: 14,8860 |