Print…
Estireno estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07679.0100 8.07679.1000 8.07679.2500
8.07679.0100EA 30 EUR
8.07679.0100 8.07679.1000 8.07679.2500
Estireno estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Estireno
Fórmula: C₈H₈
Ponto de ebulição: 145,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008612
Número CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Encomendar
Solubility 0.24 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index 1.5458 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 8.9 %(V)
Density 0.906 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 25.6 g/m3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid