Print…
(±)-1-Etoxi-2-propanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
259050010 259050025 259050100
ACRO259050010EA 57.6 EUR
ACRO259050010 ACRO259050025 ACRO259050100
(±)-1-Etoxi-2-propanol 95%
(±)-1-Etoxi-2-propanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Peso Molecular: 104.15 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0.897 g/cm³
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067050
Número CAS: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 3271
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol