Print…
(±)-3-Amino-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A76001-100G A76001-25G A76001-5G
SIALA76001-100GEA 317 EUR
SIALA76001-100G SIALA76001-25G SIALA76001-5G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₉NO₂
Peso Molecular: 91.11 g/mol
Ponto de ebulição: 264
Densidade: 1.1752 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008140
Número CAS: 616-30-8
EINECS: 210-475-8