(±)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
B22672.14
B22672.22
B22672.36
B22672.14EA
77.9
EUR
B22672.14
B22672.22
B22672.36
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Purity: 97%
CAS No.: 616-30-8
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Flash Point: 186°(366°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 264-266°/739mm
Beilstein Reference: 1719121
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008140
Fórmula:
C₃H₉NO₂ Peso Molecular: 91.11 g/mol Ponto de ebulição: 264…266 °C (739 mmHg) Densidade: 1.186 Ponto de Inflamação: 186 °C (366 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008140 Número CAS: 616-30-8 EINECS: 210-475-8 ADR: 8 III |