Print…
α-Metilestireno 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fenilpropeno
127710010 127711000 127710025
ACRO127710010EA 56.4 EUR
ACRO127710010 ACRO127711000 ACRO127710025
α-Metilestireno 99% estabilizada
α-Metilestireno
Fórmula: C₉H₁₀
Ponto de ebulição: 165…169 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0,909 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008859
Número CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 ppm tert.-butylcatechol