Print…
Mequinol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 131 EUR
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
Mequinol 99%
Mequinol
Fórmula: C₇H₈O₂
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 243 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Ponto de Inflamação: 133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002332
Número CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %