(±)-2-Amino-1-propanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6168-72-5
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4495
Melting Point: 8°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1209234
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008085
Fórmula:
C₃H₉NO Ponto de ebulição: 174…176 °C Ponto de Fusão: 8 °C Densidade: 0,965 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008085 Número CAS: 6168-72-5 EINECS: 228-207-3 ADR: 8,III Merck Index: 12,00488 |