Print…
(±)-2-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A43804-100ML A43804-500ML
SIALA43804-100MLEA 42.5 EUR
SIALA43804-100ML SIALA43804-500ML
(±)-2-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de ebulição: 176 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008095
Número CAS: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00426