Print…
1-Bromo-2-iodobenzene 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
221950050 221950250
ACRO221950050EA 36.4 EUR
ACRO221950050 ACRO221950250
1-Bromo-2-iodobenzene 99% estabilizada
1-Bromo-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 120…121 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 2,203 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001030
Número CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper