(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
B24398.AE
B24398.AP
B24398.AEEA
49.8
EUR
B24398.AE
B24398.AP
(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 96-20-8
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Melting Point: -2°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1098274
Merck Reference: 14,427
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008095
Fórmula:
C₄H₁₁NO Ponto de ebulição: 176…178 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 0,944 Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008095 Número CAS: 96-20-8 EINECS: 202-488-2 UN: 2735 ADR: 8,III Merck Index: 14,427 |