Print…
(±)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-Isopropanolamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
110248-100ML 110248-1L
SIAL110248-100MLEA 21 EUR
SIAL110248-100ML SIAL110248-1L
(±)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Amino-2-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 158…160 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1
Densidade: 0.962 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008139
Número CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8 III