Print…
(±)-1-Amino-2-propanol mistura de isômeros ≥98% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-Isopropanolamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07020.0100 8.07020.1000 8.07020.9190 8.07020.9200
8.07020.0100EA 33.9 EUR
8.07020.0100 8.07020.1000 8.07020.9190 8.07020.9200
(±)-1-Amino-2-propanol mistura de isômeros ≥98% para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Amino-2-propanol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 158…160 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1
Densidade: 0.962 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008139
Número CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8 II
Encomendar
Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%) ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test