Print…
3-Iodopropeno 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Iodeto de alilo
218540250 218541000
ACRO218540250EA 84 EUR
ACRO218540250 ACRO218541000
3-Iodopropeno 97% estabilizada
3-Iodopropeno
Fórmula: C₃H₅I
Ponto de ebulição: 102…103 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 1,83 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001094
Número CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5515 to 1.5565 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper