(±)-1-Amino-2-propanol 94% remainder 2-amino-1-propanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(±)-Isopropanolamina
L15343.30
L15343.0B
L15343.0E
L15343.30EA
28.9
EUR
L15343.30
L15343.0B
L15343.0E
(±)-1-Amino-2-propanol 94% remainder 2-amino-1-propanol
(±)-1-Amino-2-propanol
Purity: 94%
CAS No.: 78-96-6
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 605275
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008139
Fórmula:
C₃H₉NO Peso Molecular: 75.11 g/mol Ponto de ebulição: 160 °C Ponto de Fusão: 1 Densidade: 0.959 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008139 Número CAS: 78-96-6 EINECS: 201-162-7 UN: 2735 ADR: 8 II |