Print…
(±)-1-Amino-2-propanol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149650010 149650025
ACRO149650010EA 49 EUR
ACRO149650010 ACRO149650025
(±)-1-Amino-2-propanol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
(±)-1-Amino-2-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 158…160 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008139
Número CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥93 %
Color scale ≤50 APHA