Print…
3-Buten-2-one estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 52.99 EUR
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
3-Buten-2-one estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-one
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 81,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 0,8636 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –7 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00008777
Número CAS: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM