3-Buten-2-one tech. 90% estabilizada, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone (HQ) 0,5 %
A11910.AC
A11910.AE
A11910.AP
A11910.ACEA
43.3
EUR
A11910.AC
A11910.AE
A11910.AP
3-Buten-2-one tech. 90% estabilizada, Grau técnico
3-Buten-2-one
Purity: 90%
CAS No.: 78-94-4
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4120
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -7°
Boiling Point: 32-34°/60mm
Beilstein Reference: 506021
Merck Reference: 14,6134
UN No.: 1251
MDL No.: MFCD00008777
Fórmula:
C₄H₆O Ponto de ebulição: 32…34 °C (60 mmHg) Ponto de Fusão: –7 °C Densidade: 0,856 Ponto de Inflamação: –6 °C (21 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008777 Número CAS: 78-94-4 EINECS: 201-160-6 UN: 1251 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,6134 |