Print…
(±)-sec-Butilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-2-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B89000-100ML B89000-500ML
SIALB89000-100MLEA 34.2 EUR
SIALB89000-100ML SIALB89000-500ML
(±)-sec-Butilamina, Sigma-Aldrich®
(±)-sec-Butilamina
Fórmula: C₄H₁₁N
Ponto de ebulição: 63,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –104 °C
Densidade: 0,724 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008094
Número CAS: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01579