Print…
trans-Dicloroetileno 99+% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
406840250 406842500
ACRO406840250EA 81 EUR
ACRO406840250 ACRO406842500
trans-Dicloroetileno 99+% estabilizado
trans-Dicloroetileno
Fórmula: C₂H₂Cl₂
Ponto de ebulição: 48 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,26 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062942
Número CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 85 to 115 ppm MEHQ